3'-Fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B22874.06EA
2500
DKK
B22874.06
3'-Fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
3'-Fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel:
C₉H₆F₄O Molekylvægt: 206,14 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00236273 CAS-nummer: 237761-81-8 |