2'-Fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B20777.03EA 576 DKK
B20777.03 B20777.06
2'-Fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
2'-Fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel: C₉H₆F₄O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061248
CAS-nummer: 202664-53-7