2'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B22931.06EA 2260 DKK
B22931.06 B22931.03
2'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
2'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel: C₉H₆F₄O
Massefylde: 1,020
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061145
CAS-nummer: 207853-63-2