4-Fluoro-3-methylphenylboronic acid ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L18753.03EA 353 DKK
L18753.03
4-Fluoro-3-methylphenylboronic acid ≥98%
4-Fluoro-3-methylphenylboronic acid
Formel: C₇H₈BFO₂
Molekylvægt: 153,95 g/mol
Smeltepunkt: 208…211 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01863527
CAS-nummer: 139911-27-6
EINECS: 000-000-0