4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H52483.06EA 3300 DKK
H52483.06 H52483.03
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formel: C₇H₅BF₄O₂
Molekylvægt: 207,92 g/mol
Smeltepunkt: 170…174 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07363787
CAS-nummer: 182344-23-6