4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Leverandør: Wako
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
WAKO328-69071EA 0 DKK
WAKO328-69071
4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Formel: C₇H₈BFO₂
Molekylvægt: 153,95 g/mol
MDL Number: MFCD02093072
CAS-nummer: 139911-29-8