4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B24117.14EA
8300
DKK
B24117.14
B24117.03
B24117.06
4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid ≥98%
4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Formel:
C₇H₈BFO₂ Molekylvægt: 153,95 Smeltepunkt: 199…201 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD02093072 CAS-nummer: 139911-29-8 EINECS: 000-000-0 |