4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid 97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
ACRO367940050EA 1220 DKK
ACRO367940050 ACRO367940010
4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid 97%
4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Formel: C₇H₈BFO₂
Molekylvægt: 153,95
Smeltepunkt: 194…196 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02093072
CAS-nummer: 139911-29-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %