5-Fluoro-2-methylphenylboronic acid ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L19819.06EA 2230 DKK
L19819.06
5-Fluoro-2-methylphenylboronic acid ≥99%
5-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Formel: C₇H₈BFO₂
Molekylvægt: 153,95 g/mol
Smeltepunkt: 148…149 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03095047
CAS-nummer: 163517-62-2
EINECS: 000-000-0