3-Fluoro-4-methylphenylboronic acid ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B24512.14EA 7620 DKK
B24512.14 B24512.03 B24512.06
3-Fluoro-4-methylphenylboronic acid ≥98%
3-Fluoro-4-methylphenylboronic acid
Formel: C₇H₈BFO₂
Molekylvægt: 153,95
Smeltepunkt: 234 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02683115
CAS-nummer: 168267-99-0