2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H53364.03EA 1350 DKK
H53364.03 H53364.06
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formel: C₇H₅BF₄O₂
Molekylvægt: 207,92
Smeltepunkt: 56…58 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07784336
CAS-nummer: 157834-21-4