6-Methylchromone ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H27002.03EA
542
DKK
H27002.03
H27002.06
6-Methylchromone ≥98%
6-Methylchromone
Formel:
C₁₀H₈O₂ Molekylvægt: 160,17 g/mol Smeltepunkt: 88…90 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00218598 CAS-nummer: 38445-23-7 |