4,6-Dichloro-o-toluidine ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A12591.06EA
715
DKK
A12591.06
A12591.14
A12591.22
4,6-Dichloro-o-toluidine ≥97%
4,6-Dichloro-o-toluidine
Formel:
C₇H₇Cl₂N Molekylvægt: 176,05 g/mol Kogepunkt: 82…84 °C (0,1 mmHg) Smeltepunkt: 43…45 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00044074 CAS-nummer: 30273-00-8 EINECS: 000-000-0 |