4-Chloro-2,6-difluorobenzylamine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H26446.06EA 4340 DKK
H26446.06 H26446.03
4-Chloro-2,6-difluorobenzylamine 97%
4-Chloro-2,6-difluorobenzylamine
Formel: C₇H₆ClF₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660350
CAS-nummer: 518357-43-2
ADR: 8,III