3,6-Dichloro-2-fluorobenzylamine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H32132.03EA 1710 DKK
H32132.03 H32132.MD
3,6-Dichloro-2-fluorobenzylamine 97%
3,6-Dichloro-2-fluorobenzylamine
Formel: C₇H₆Cl₂FN
Smeltepunkt: 44…47 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09025386
CAS-nummer: 916420-66-1
ADR: 8,III