3,5-Dibromo-p-toluidine ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
L13101.06EA
2480
DKK
L13101.06
L13101.03
3,5-Dibromo-p-toluidine ≥99%
3,5-Dibromo-p-toluidine
Formel:
C₇H₇Br₂N Molekylvægt: 264,96 Smeltepunkt: 90…92 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00151806 CAS-nummer: 13194-73-5 |