4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H26343.03EA 3300 DKK
H26343.03 H26343.MD
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide ≥97%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formel: C₈H₅BrF₄O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660256
CAS-nummer: 86256-50-0
UN nummer: 3265
ADR: 8,II