3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H34340.03EA 3120 DKK
H34340.03 H34340.MD
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide ≥97%
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formel: C₈H₅BrF₄O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18783226
CAS-nummer: 86256-51-1
UN nummer: 3265
ADR: 8,III