3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H26275.MDEA 1090 DKK
H26275.MD H26275.03
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide ≥97%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formel: C₈H₅BrF₄O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660205
CAS-nummer: 886499-04-3
UN nummer: 3265
ADR: 8,II