2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H26795.03EA 1320 DKK
H26795.03 H26795.06
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide ≥97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formel: C₈H₅BrF₄O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115890
CAS-nummer: 86256-24-8
UN nummer: 3265
ADR: 8,III