2,4,6-Triisopropylphenylboronic acid ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B22891.14EA 12120 DKK
B22891.14 B22891.03 B22891.06
2,4,6-Triisopropylphenylboronic acid ≥98%
2,4,6-Triisopropylphenylboronic acid
Formel: C₁₅H₂₅BO₂
Molekylvægt: 248,16 g/mol
Smeltepunkt: ∼ 165 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02683099
CAS-nummer: 154549-38-9