4-Propylphenylboronic acid ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H52884.06EA 1610 DKK
H52884.06
4-Propylphenylboronic acid ≥98%
4-Propylphenylboronic acid
Formel: C₉H₁₃BO₂
Molekylvægt: 164,01 g/mol
Smeltepunkt: 106…108 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00859261
CAS-nummer: 134150-01-9