4-Pentylphenylboronic acid ≥97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L18011.06EA 5570 DKK
L18011.06
4-Pentylphenylboronic acid ≥97%
4-Pentylphenylboronic acid
Formel: C₁₁H₁₇BO₂
Molekylvægt: 192,07 g/mol
Smeltepunkt: 82…84 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00995151
CAS-nummer: 121219-12-3