4-Nonylphenylboronic acid
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
CAYM13140-250EA 820 DKK
CAYM13140-250 CAYM13140-1 CAYM13140-100 CAYM13140-500
4-Nonylphenylboronic acid
4-Nonylphenylboronic acid
Formel: C₁₅H₂₅BO₂
Molekylvægt: 248,18 g/mol
MDL Number: MFCD02093070
CAS-nummer: 256383-45-6