4-Butylphenylboronic acid ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L15584.06EA 1900 DKK
L15584.06 L15584.03
4-Butylphenylboronic acid ≥98%
4-Butylphenylboronic acid
Formel: C₁₀H₁₅BO₂
Molekylvægt: 178,04 g/mol
Smeltepunkt: 103…106 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02093926
CAS-nummer: 145240-28-4
EINECS: 000-000-0