4-tert-Butylphenylboronic acid ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B24408.06EA 1300 DKK
B24408.06 B24408.03
4-tert-Butylphenylboronic acid ≥97%
4-tert-Butylphenylboronic acid
Formel: C₁₀H₁₅BO₂
Molekylvægt: 178,04 g/mol
Smeltepunkt: 191…196 °C
MDL Number: MFCD01009697
CAS-nummer: 123324-71-0
EINECS: 000-000-0