4-Isobutylphenylboronic acid ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H52603.06EA
1010
DKK
H52603.06
H52603.03
4-Isobutylphenylboronic acid ≥98%
4-Isobutylphenylboronic acid
Formel:
C₁₀H₁₅BO₂ Molekylvægt: 178,04 g/mol Smeltepunkt: 117…120 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01632198 CAS-nummer: 153624-38-5 |