4-sec-Butylphenylboronic acid ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H53358.03EA 4290 DKK
H53358.03 H53358.MD
4-sec-Butylphenylboronic acid ≥98%
4-sec-Butylphenylboronic acid
Formel: C₁₀H₁₅BO₂
Molekylvægt: 178,04
Smeltepunkt: 96…100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02179456
CAS-nummer: 850568-56-8