1,3-Diisopropenylbenzene ≥97.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Stabilization:
stabiliseret med 4-tert-Butylpyrocatechol
TCIAD1957-500MLEA
657
DKK
TCIAD1957-500ML
TCIAD1957-25ML
1,3-Diisopropenylbenzene ≥97.0% (by GC) stabilised
1,3-Diisopropenylbenzene
Formel:
C₁₂H₁₄ Molekylvægt: 158,2396 g/mol Kogepunkt: 231°C Flammepunkt: 93°C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00008584 CAS-nummer: 3748-13-8 EINECS: 223-146-9 |
![]() |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |