Sodium-1-undecanesulphonate, (max. 2% H₂O) 98+% (dry weight)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B20332.14EA 2250 DKK
B20332.14 B20332.22
Sodium-1-undecanesulphonate, (max. 2% H₂O) 98+% (dry weight)
Sodium-1-undecanesulphonate
Formel: C₁₂H₂₅NaO₃S
Smeltepunkt: >300 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00053627
CAS-nummer: 5838-34-6
EINECS: 000-000-0