Sodium-1-tridecanesulphonate ≥98.0% (by titrimetric analysis) til ion-par kromatografi
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
IPC-ALKS-13
TCIAI0351-25GEA
3160
DKK
TCIAI0351-25G
TCIAI0351-5G
Sodium-1-tridecanesulphonate ≥98.0% (by titrimetric analysis) til ion-par kromatografi
Sodium-1-tridecanesulphonate
Formel:
C₁₃H₂₇NaO₃S Molekylvægt: 286,41 g/mol |
MDL Number:
MFCD00024993 CAS-nummer: 5802-89-1 |
![]() |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White powder to crystal |
Purity (Ion exchange titration) | min. 98.0 % |
Absorbance | to pass test |
Solubility in hot Water | almost transparency |