Sodium-1-pentadecanesulphonate
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
TCIAP0889-5GEA 5120 DKK
TCIAP0889-5G TCIAP0889-1G
Sodium-1-pentadecanesulphonate
Sodium-1-pentadecanesulphonate
Formel: C₁₅H₃₁NaO₃S
MDL Number: MFCD00059838
CAS-nummer: 5896-54-8
EINECS: 227-588-3
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/15/62/28991562.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White powder to crystal