1-Nonanesulphonic acid sodium salt ≥98.0% (by titrimetric analysis) til ion-par kromatografi
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
TCIAI0347-5GEA 321 DKK
TCIAI0347-5G TCIAI0347-25G
1-Nonanesulphonic acid sodium salt ≥98.0% (by titrimetric analysis) til ion-par kromatografi
1-Nonanesulphonic acid sodium salt
Formel: C₉H₁₉NaO₃S
Molekylvægt: 230,30 g/mol
MDL Number: MFCD00025010
CAS-nummer: 35192-74-6
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/21/72/28972172.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Absorbance (210nm) max. 1.000
Absorbance (230nm) max. 0.300
Absorbance (254nm) max. 0.130