1-Nonanesulphonic acid sodium salt, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ100
74316-10G-FEA 2460 DKK
74316-10G-F
1-Nonanesulphonic acid sodium salt, Supelco®
1-Nonanesulphonic acid sodium salt
Formel: C₉H₁₉NaO₃S
Molekylvægt: 230,30 g/mol
MDL Number: MFCD00025010
CAS-nummer: 35192-74-6