1-Nonanesulphonic acid sodium salt
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
MOLEM15204747EA 787 DKK
MOLEM15204747
1-Nonanesulphonic acid sodium salt
1-Nonanesulphonic acid sodium salt
Formel: C₉H₁₉NaO₃S
Molekylvægt: 230,30 g/mol
MDL Number: MFCD00025010
CAS-nummer: 35192-74-6