1-Nonanesulphonic acid sodium salt
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
MOLE44958889-100GEA 2400 DKK
MOLE44958889-100G
1-Nonanesulphonic acid sodium salt
1-Nonanesulphonic acid sodium salt
Formel: C₉H₁₉NaO₃S
Molekylvægt: 230,30
MDL Number: MFCD00025010
CAS-nummer: 35192-74-6