1-Nonanesulphonic acid sodium salt ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L06407.06EA
658
DKK
L06407.06
L06407.14
1-Nonanesulphonic acid sodium salt ≥98%
1-Nonanesulphonic acid sodium salt
Formel:
C₉H₁₉NaO₃S Molekylvægt: 230,30 g/mol Smeltepunkt: >300 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00025010 CAS-nummer: 35192-74-6 |