Sodium-1-hexadecanesulphonate til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41813.0010EA
1270
DKK
8.41813.0010
Sodium-1-hexadecanesulphonate til syntese, Sigma-Aldrich®
Sodium-1-hexadecanesulphonate
Formel:
C₁₆H₃₃NaSO₃ Molekylvægt: 328,49 g/mol |
MDL Number:
MFCD00007528 CAS-nummer: 15015-81-3 EINECS: 239-100-6 |
Specifikationer Testresultater
Melting Point | 265.3 °C |
Molar Mass | 328.48 g/mol |
Hill Formula | C16H33NaO3S |