Sodium-1-hexadecanesulphonate til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41813.0010EA 1270 DKK
8.41813.0010
Sodium-1-hexadecanesulphonate til syntese, Sigma-Aldrich®
Sodium-1-hexadecanesulphonate
Formel: C₁₆H₃₃NaSO₃
Molekylvægt: 328,49 g/mol
MDL Number: MFCD00007528
CAS-nummer: 15015-81-3
EINECS: 239-100-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Melting Point 265.3 °C
Molar Mass 328.48 g/mol
Hill Formula C16H33NaO3S