Sodium-1-hexadecanesulphonate ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B20382.06EA
499
DKK
B20382.06
B20382.14
B20382.22
Sodium-1-hexadecanesulphonate ≥97%
Sodium-1-hexadecanesulphonate
Formel:
C₁₆H₃₃NaSO₃ Molekylvægt: 328,49 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007528 CAS-nummer: 15015-81-3 EINECS: 239-100-6 |