Allyl methyl sulphide ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B22514.14EA 751 DKK
B22514.14 B22514.06
Allyl methyl sulphide ≥98%
Allyl methyl sulphide
Formel: C₄H₈S
Molekylvægt: 88,17 g/mol
Kogepunkt: 91…93 °C
Massefylde: 0,803
Flammepunkt: 18 °C (65 °F)
MDL Number: MFCD00008657
CAS-nummer: 10152-76-8
EINECS: 233-422-0
ADR: 3,II