Allyl ethyl sulphide ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
L12847.06EA
968
DKK
L12847.06
L12847.03
Allyl ethyl sulphide ≥97%
Allyl ethyl sulphide
Formel:
C₅H₁₀S Kogepunkt: 115…116 °C Massefylde: 0,868 Flammepunkt: 18 °C (64 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00026979 CAS-nummer: 5296-62-8 ADR: 3,II |