cis-5-Octen-1-ol ≥90.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
TCIAO0250-10MLEA 1560 DKK
TCIAO0250-10ML
cis-5-Octen-1-ol ≥90.0% (by GC)
cis-5-Octen-1-ol
Formel: C₈H₁₆O
Molekylvægt: 128,22 g/mol
Kogepunkt: 97°C
Flammepunkt: 82°C
MDL Number: MFCD00015569
CAS-nummer: 64275-73-6
EINECS: 264-764-9
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/24/28990524.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %