4'-(4-Bromophenyl)acetophenone ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L13798.14EA
903
DKK
L13798.14
L13798.22
4'-(4-Bromophenyl)acetophenone ≥97%
4'-(4-Bromophenyl)acetophenone
Formel:
C₁₄H₁₁BrO Molekylvægt: 275,15 Smeltepunkt: 125…127 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00143242 CAS-nummer: 5731-01-1 EINECS: 227-236-9 |