2,2,4'-Tribromoacetophenone ≥97%
Leverandør: Alfa Aesar
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H27466.06EA 416 DKK
H27466.06 H27466.14
2,2,4'-Tribromoacetophenone ≥97%
2,2,4'-Tribromoacetophenone
Formel: C₈H₅Br₃O
Molekylvægt: 356,84
Smeltepunkt: 91…94 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017858
CAS-nummer: 13195-79-4
EINECS: 236-161-0
UN nummer: 3261
ADR: 8,III