Zinc bromide hydrate ≥99.9% (metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
44230.22EA 824 DKK
44230.22 44230.36
Zinc bromide hydrate ≥99.9% (metals basis)
Zinc bromide hydrate
Formel: Br₂Zn·H₂O
Molekylvægt: 225,19 g/mol (anhy)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011294
CAS-nummer: 7699-45-8
EINECS: 231-718-4
UN nummer: 3260
ADR: 8,II