2-Chlorothioxanthone
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PROOBP559EA 3060 DKK
PROOBP559
2-Chlorothioxanthone
2-Chlorothioxanthone
Formel: C₁₃H₇ClOS
Molekylvægt: 246,72 g/mol
MDL Number: MFCD00005067
CAS-nummer: 86-39-5
EINECS: 201-667-2