2-Chlorothioxanthone ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A18131.14EA
1620
DKK
A18131.14
A18131.06
A18131.22
2-Chlorothioxanthone ≥99%
2-Chlorothioxanthone
Formel:
C₁₃H₇ClOS Molekylvægt: 246,72 g/mol Smeltepunkt: 151…154 °C Flammepunkt: 91 °C (196 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00005067 CAS-nummer: 86-39-5 EINECS: 201-667-2 |