Yttrium(III) 2-ethylhexanoate 10% (w/v) in n-hexane
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
43356.AEEA
2390
DKK
43356.AE
43356.AP
43356.AC
Yttrium(III) 2-ethylhexanoate 10% (w/v) in n-hexane
Yttrium(III) 2-ethylhexanoate
Formel:
C₂₄H₄₅O₆Y Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00070441 CAS-nummer: 103470-68-4 UN nummer: 1208 ADR: 3,II |