3-Pyridinesulphonic acid ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A13101.36EA 5220 DKK
A13101.36 A13101.14 A13101.22
3-Pyridinesulphonic acid ≥98%
3-Pyridinesulphonic acid
Formel: C₅H₅NO₃S
Molekylvægt: 159,16 g/mol
Smeltepunkt: ∼ 350 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006381
CAS-nummer: 636-73-7
EINECS: 211-265-9
ADR: 8,III