Propargite
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC16430000EA 974 DKK
EHERC16430000
Propargite
Propargite
Formel: C₁₉H₂₆O₄S
MDL Number: MFCD00072448
CAS-nummer: 2312-35-8
EINECS: 219-006-1